07-1483
Anti-IκBα Antibody
serum, from rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, mouse, human
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NFKBIA(4792)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Anti-IкBα staining on invasive ductal carcinoma tissue (Breast Cancer) was pretreated with citrate buffer, pH 6.0. A 1:1,000 diluted was used using IHC-Select detection with HRP-DAB.
ELISA: Recommended
Immunoprecipitation: Recommended
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Western Blot Analysis:
1:500 to 1:2,000 dilution of this lot detected IkBalpha on 10 μg of HEK293 lysates.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
HEK293 cell lysate.
Control Peptide: Included with the antibody is 50 μg (1 mg/mL) of IκBα control peptide. The peptide will block the specific interaction of AB3016 with the IκBα subunit. Control peptide should be used at 1.0 μg per 1.0 μL of antiserum used in assay. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2