06-1425
Anti-phospho-TAK1 (Ser412) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7, Transforming growth factor-beta-activated kinase 1, TGF-beta-activated kinase 1
Méret kiválasztása
Méret kiválasztása
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer412)
Géninformáció
human ... MAP3K7(6885)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TAK1 on 10 µg of lambda phosphatase treated and untreated Murine RAW cell lysates.
Cél megnevezése
Analízis megjegyzés
Lambda phosphatase treated and untreated Murine RAW cell lysates
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1