05-659
Anti-Kaiso Antibody, clone 6F
clone 6F, Upstate®, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6F, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, hamster, chicken, canine, rat, human, monkey
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ZBTB33(10009)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Immunohistochemistry: As shown by an independent laboratory, 1μg/ml of this antibody gave positive nuclear immunostaining for Kaiso in NIH 3T3 cells fixed with 100% methanol (Daniel, 2001; Daniel, 1999).
Immunoprecipitation: As shown by an independent laboratory, 2-5μg of this antibody immunoprecipitated Kaiso from RIPA lysates from NIH 3T3 cells (Daniel, 1999; Prokhortchouk, 2001).
Supershift: As shown by an independent laboratory, this antibody will supershift a specific methyl-CpG complex (Prokhortchouk, 2001).
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1