Fontos dokumentumok
SAB2108099
Sigma-Aldrich
Anti-CALCRL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
53kDa
faj reaktivitás
rabbit, human, dog, rat, horse, mouse, bovine, guinea pig
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CALCRL(10203)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human CALCRL
Biokémiai/fiziológiai hatások
CALCRL is the receptor for calcitonin-gene-related peptide (CGRP) together with RAMP1 and receptor for adrenomedullin together with RAMP2 or RAMP3. The activity of this receptor is mediated by G proteins which activate adenylyl cyclase.
Szekvencia
Synthetic peptide located within the following region: DGNWFRHPASNRTWTNYTQCNVNTHEKVKTALNLFYLTIIGHGLSIASLL
Fizikai forma
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3