05-361
Anti-NFκB p52 Antibody
Upstate®, from mouse
Szinonimák:
DNA-binding factor KBF2, Lymphocyte translocation chromosome 10, Oncogene Lyt-10, nuclear factor of kappa light chain gene enhancer in B-cells 2, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 2, nuclear factor of kappa light polypept
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
4 µg of a previous lot immunoprecipitated NFκB p52 and its p100 precursor from 500 µg of HeLa nuclear extract cell lysate.
Gel Shift Assay:
A previous lot of this antibody used 2 µg per gel shift assay (Bours, V., 1993).
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected NFκB p52 and its p100 precursor in HeLa nuclear extract. A previous lot detected NFκB p52 and its p100 precursor in human Raji cell, but not in mouse 3T3/A31 cell and rat PC 12 cell lysates. Highly recommended for western blotting.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1