05-1469
Anti-NFĸB Antibody, p65, clone 1G10.2
clone 1G10.2, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1G10.2, monoclonal
faj reaktivitás
bovine, human, mouse, rat
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RELA(5970)
Általános leírás
In a majority of unstimulated cells, the NFĸB transcription factors are bound to the inhibitory IĸB proteins and retained in the cytoplasm in their inactive form. Upon stimulation by multiple inducers, IĸBα is rapidly phosphorylated and degraded. This results in the release of the NFĸB complex, most commonly the p105/p65 heterodimer. The p105 subunit is cleaved into its active p50 form. This cleavage exposes the NLS sequence on the p50 subunit. The p50/p65 heteroduplex then translocates to the nucleus where it activates gene transcription.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Western Blot Analysis:
This lot detected NFB, p65 at 1:1,000 dilution in Jurkat cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1