05-1341
Anti-Histone H3 Antibody, (Unmodified Lys4), clone CMA301
clone CMA301, from mouse, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
klón
CMA301, monoclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
vertebrates, human
technika/technikák
ELISA: suitable
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for ELISA.1
Immunocytochemistry:
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for immunocytochemistry.1
Immunoprecipitation:
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for immunoprecipitation.1
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Western Blot Analysis: 1:10,000 dilution of this antibody detected histone H3 in 10 μg of HeLa Acid Extract cell lysate and recombinant histone H3 (500 ng) but not other recombinant histones.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
HeLa Acid extract lysate.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2