05-1248
Anti-monomethyl Histone H3 (Lys9) Antibody, clone CMA306
clone CMA306, from mouse
Szinonimák:
H3K9me1, Histone H3 (mono methyl K9), H3-K9-HMTase 1, Histone H3-K9 methyltransferase 1, Lysine N-methyltransferase 1A, Position-effect variegation 3-9 homolog, Su(var)3-9 homolog 1, Suppressor of variegation 3-9 homolog 1, histone-lysine N-methyltransfe
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CMA306, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
monomethylation (Lys9)
Géninformáció
human ... H3C1(8350)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Peptide Inhibition: Representative lot data. Specificity confirmed by the ability of immunizing peptide to abolish detection of monomethyl Histone H3 (Lys9) (Lane 7) in western blot analysis of HeLa acid extracts and various other modified histone peptides.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Histone H3 in 500 ng of recombinant Histone H3 and 10 µg of HeLa acid extract.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Recombinant Histone H3 and HeLa acid extract.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2