05-1075
Anti-FOXO1 Antibody, clone 2H8.2
clone 2H8.2, from mouse
Szinonimák:
Forkhead box protein O1A, Forkhead in rhabdomyosarcoma, forkhead box O1, forkhead box O1A (rhabdomyosarcoma), forkhead homolog in rhabdomyosarcoma
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2H8.2, monoclonal
faj reaktivitás
rat, human, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FOXO1(2308)
mouse ... Foxo1(56458)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
FOXO1 shuttles between the nucleus and the cytosol.
Immunogén
Alkalmazás
Immunocytochemistry: Representative lot data.
A 1:500 dilution of a previous lot was used.
Immunohistochemistry (Paraffin): Representative lot data.
Optimal Staining With Epitope Retrieval: Ductal Carcinoma In Situ.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected FOXO1 in HEK293 cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HEK293 cell lysate