Fontos dokumentumok
04-638
Sigma-Aldrich
Anti-TRF1 Antibody, clone BED5 57-6
clone BED5 57-6, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
TERF1, telomeric repeat binding factor (NIMA-interacting) 1, FLJ41416, PIN2, TRBF1, TRF, TRF1, hTRF1-AS, t-TRF1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BED5 57-6, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat, hamster, monkey, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TERF1(7013)
Egyediség
Detects TRF1
Immunogen
Human TRF1 protein
Alkalmazás
This Anti-TRF1 Antibody, clone BED5 57-6 is validated for use in WB, IF for the detection of TRF1.
Minőség
Routinely evaluated by Western Blot on HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
~60 kDa
Fizikai forma
Affinity purified immunoglobulin in PBS with 0.05% NaN3
Format: Purified
Egyéb megjegyzések
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Dokumentumtár megtekintése
PTOP and TRF1 help enhance the radio resistance in breast cancer cell.
Li, Z; Yang, X; Xia, N; Yang, L; Yu, H; Zhou, F; X, C; Zhou, Y
Cancer Cell International null
Emily Mason-Osann et al.
EMBO reports, 21(6), e49495-e49495 (2020-04-28)
Cancer cells can activate the alternative lengthening of telomeres (ALT) pathway to promote replicative immortality. The ALT pathway promotes telomere elongation through a homologous recombination pathway known as break-induced replication (BIR), which is often engaged to repair single-ended double-stranded breaks