C4618
Monoclonal Anti-Cathepsin L antibody produced in mouse
clone CPL33/1, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-CATL, Anti-CTSL, Anti-MEP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CPL33/1, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~25 kDa (human cathepsin L)
antigen ~42 kDa (human pro cathepsin L)
faj reaktivitás
human
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using total cell extracts of A549 cells
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CTSL1(1514)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- immunohistochemistry
- indirect ELISA
- western blot : 0.1-0.2 μg/mL using total cell extracts of A549 cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)