04-259
Anti-19S regulator non-ATPase subunit S5a/Rpn10 Antibody, clone S5a-18
clone S5a-18, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
S5a
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
S5a-18, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PSMD4(5710)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Protein Trafficking
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2