04-1573
Anti-Ataxin-7 Antibody, clone 3SCA-1C1
ascites fluid, clone 3SCA-1C1, from mouse
Szinonimák:
ADCAII, OPCA3, SCA7
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3SCA-1C1, monoclonal
faj reaktivitás
rat, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human (immunogen homology)
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ATXN7(6314)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Rat brain tissue lysate.
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg