Fontos dokumentumok
S-082
AB-PINACA
100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(N[C@H](C(N)=O)C(C)C)C1=NN(CCCCC)C2=CC=CC=C21
InChI
1S/C18H26N4O2/c1-4-5-8-11-22-14-10-7-6-9-13(14)16(21-22)18(24)20-15(12(2)3)17(19)23/h6-7,9-10,12,15H,4-5,8,11H2,1-3H3,(H2,19,23)(H,20,24)/t15-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GIMHPAQOAAZSHS-HNNXBMFYSA-N
Általános leírás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup