Fontos dokumentumok
P-162
Phosphatidylethanol 16:0/18:2 (PEth 16:0/18:2) solution
1 mg/mL in methanol ((as free phosphate)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Szinonimák:
9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, (1R)-1-[[(ethoxyhydroxyphosphinyl)oxy]methyl]-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethyl ester, ammonium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1 mg/mL in methanol ((as free phosphate))
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
CCOP(OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O.[NH4+]
Általános leírás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C