Merck
840514P
Avanti
16:0-18:1 Phosphatidylethanol
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol (sodium salt)
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
25 MG
63 100,00 Ft
63 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Tömeges megrendelés kérése
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C39H74NaO8P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
724.96
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
16:0-18:1 Phosphatidylethanol, Avanti Research - A Croda Brand 840514P, powder
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 2 × 100 mg (840514P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840514P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 840514P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C39H75O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-39(41)47-37(36-46-48(42,43)45-6-3)35-44-38(40)33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-5-2;/h19-20,37H,4-18,21-36H2,1-3H3,(H,42,43);/q;+1/p-1/b20-19-;/t37-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFUGSRIBTPUDOW-VYMFHCNISA-M
Általános leírás
Phosphatidylethanol (PEth) is a phospholipid, that is generated in the presence of ethanol in cell membranes. PEths like PEth 16:0/18:1, PEth 18:1/18:1, and PEth 16:0/16:0 possesses a common phosphoethanol head. Two fatty acid chains of variable length and degree of saturation are bound to this head group.[1]
Phosphatidylethanol (PEth) represents a group of glycerophospholipid homologues generated by substitution of ethanol for the lipid headgroup by the phospholipase D enzyme. Since the formation of PEth is specifically dependent on ethanol, the diagnostic specificity of PEth as an alcohol biomarker is theoretically 100%.
Alkalmazás
16:0-18:1 Phosphatidylethanol may be used in surface planar bilayers (SPBs) formation.[2]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phosphatidylethanols (PEths) serves as crucial biomarkers of alcohol consumption.[1][3]
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840514P-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840514P-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Surface planar bilayers of phospholipids used in protein membrane reconstitution: an atomic force microscopy study
Domenech O, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 47(1), 102-106 (2006)
Alexandra Schröck et al.
Bioanalysis, 6(17), 2285-2294 (2014-11-11)
For early diagnosis and therapy of alcohol-related disorders, alcohol biomarkers are highly valuable. Concerning specificity, indirect markers can be influenced by nonethanol-related factors, whereas direct markers are only formed after ethanol consumption. Sensitivity of the direct markers depends on cut-offs
David Wensbo Posaric et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(19), 4735-4744 (2014-05-29)
Various phosphatidylethanol (PEth) derivatives, the corresponding reversed positional isomers (RPI-PEths), lyso-PEth-16:0, and penta-deuterium-labeled PEth analogs (d5-PEths), were synthesized by enzyme-independent synthetic routes. A general solvent system consisting of a mixture of acetone-d6 and methanol-d4 (97:3; v/v) was found to provide
The detection of 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol and ethyl glucuronide in human umbilical cord
Jones J, et al.
American Journal of Analytical Chemistry, 3(12), 800-800 (2012)
Anders Isaksson et al.
Drug testing and analysis, 3(4), 195-200 (2011-03-26)
Phosphatidylethanol (PEth) represents a group of glycerophospholipid homologues where ethanol by phospholipase D has been bound at the position that normally contains an amino-alcohol. Since the formation of PEth is specifically dependent on ethanol, the diagnostic specificity of PEth as