Fontos dokumentumok
I-029
Supelco
Interference Mix 7 (For Qualitative Use Only)
50-100 μg/mL in methanol (each analyte), Cerilliant®
Szinonimák:
Qualitative Interference Mixture
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Forma
liquid
összetétel
Montelukast sodium salt, 100 μg/mL (as free base)
Pioglitazone hydrochloride, 100 μg/mL (as free base)
Prednisolone, 100 μg/mL
Prednisone, 50 μg/mL
Procainamide hydrochloride, 100 μg/mL (as free base)
Simvastatin, 100 μg/mL
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
50-100 μg/mL in methanol (each analyte)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
This standard is for qualitative use only in the evaluation of interferences between the mix components and target analytes of interest in a testing laboratory′s analytical methods. This multi-component solution standard contains the routinely monitored over-the-counter (OTC) and prescription drugs montelukast sodium salt, pioglitazone hydrochloride, prednisolone, prednisone, procainamide HCl and simvastatin.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)