Fontos dokumentumok
A-194
Supelco
Amisulpride-D5 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Szinonimák:
4-Amino-N-[[1-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-2-pyrrolidinyl]methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide, N-[[1-(Pentadeuterioethyl)-2-pyrrolidinyl]methyl]-2-methoxy-4-amino-5-(ethylsulfonyl)benzamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H22D5N3O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
374.51
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
This stable-labeled Certified Spiking Solution® is suitable for quantitation of amisulpride in a variety of applications from therapeutic drug monitoring, forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing. Amisulpride, sold under the brand name Solian among others, is an atypical antipsychotic medication used to treat schizophrenia and dysthymia.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C