Merck
C-255
Supelco
6-Hydroxy cannabidiol-D3 (6-OH-CBD-D3) solution
100 μg/mL (Degassed Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H27D3O3
Molekulatömeg:
333.48
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
leírás
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL (Degassed Acetonitrile)
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
6-Hydroxycannabidiol (6-OH-CBD) is a phytocannabinoid metabolite. This internal standard reference solution is suitable for numerous GC/MS or LC/MS applications from pharmaceutical testing and research to clinical toxicology or forensic analysis.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup