Merck
B-043
Supelco
Brompheniramine maleate solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H23BrN2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
435.31
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H19BrN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRGKFVAASLQVBO-BTJKTKAUSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
Általános leírás
Brompheniramine is an over-the-counter antihistamine sold under the trade names Bromfed®, Dimetapp®, and Lodrane®. The drug is indicated for treatment of the common cold and allergic rhinitis symptoms including runny nose and itchy eyes. This Snap-N-Spike® Reference Solution is suitable for use as starting material in calibrators or controls for LC/MS or GC/MS methods in clinical toxicology, forensic analysis, and pharmaceutical research.
Jogi információk
Bromfed is a registered trademark of Wockhardt EU Operations Swiss AG
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Dimetapp is a registered trademark of Wyeth LLC
Lodrane is a registered trademark of ECR Pharmaceuticals Co., Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Laura R Sadofsky et al.
Experimental lung research, 34(10), 681-693 (2008-12-17)
American guidelines, unlike European guidelines, support the use of antihistamines as a first line of treatment for some causes of chronic cough. Transient receptor potential vanilloid-1 (TRPV1) is an ion channel activated by the tussive agents capsaicin, resiniferatoxin, and protons.
Ahmed S Zidan et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 101(4), 1450-1461 (2012-01-04)
The objective of the current study was to evaluate the performance of Raman and near-infrared (NIR) techniques combined with chemometrics in characterizing the critical quality attributes of brompheniramine (BP)-tannate complexes. Seven complexes were prepared and evaluated for chemical interactions, solubilities
Rachel Walsh et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(30), 3523-3530 (2011-10-11)
A novel non-stabilised aqueous suspension polymerisation methodology for the preparation of spherical molecularly imprinted polymers is described with chlorpheniramine (CP), d-chlorpheniramine (d-CP), brompheniramine (BP) and d-brompheniramine (d-BP) as the templates, respectively. Using this rapid and simple technique, controlled polymer beads
Silvia Tardioli et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(24), 7033-7039 (2012-05-23)
Binding of the antihistamine drug brompheniramine (BPA) to human serum albumin (HSA) is studied by measuring quenching of the fluorescence and room temperature phosphorescence (RTP) of tryptophan. The modified Stern-Volmer equation was used to derive association constants and accessible fractions
Ana Carolina Valinoti et al.
Journal of applied oral science : revista FOB, 16(4), 257-265 (2008-12-18)
This study evaluated the effects of acidic medicines (Dimetapp and Claritin), under pH-cycling conditions, on the surface degradation of four composite resins (microhybrid: TPH, Concept, Opallis and Nanofilled: Supreme). Thirty disc-shaped specimens ([symbol: see text] = 5.0 mm/thickness = 2.0