Fontos dokumentumok
C-091
Clozapine-D4 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN(CC1([2H])[2H])CC([2H])([2H])N1C2=NC(C=C(Cl)C=C3)=C3NC4=CC=CC=C24
InChI
1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3/i10D2,11D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QZUDBNBUXVUHMW-MKQHWYKPSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Clozapine-D₄ internal standard: A study demonstrated the application of Clozapine-D₄ as an isotopic internal standard in the quantitative LC-MS/MS therapeutic drug monitoring of clozapine and its metabolite norclozapine. This approach significantly enhances the accuracy of pharmacokinetic studies in psychiatric medicine, supporting clinicians in optimizing dosage for better therapeutic outcomes (Couchman et al., 2013).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup