Fontos dokumentumok
A-081
Aripiprazole-d8 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in acetonitrile
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(N1)CCC(C1=C2)=CC=C2OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CC3)CCN3C4=CC=CC(Cl)=C4Cl
InChI
1S/C23H27Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29)/i1D2,2D2,10D2,15D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CEUORZQYGODEFX-BQLKVSHCSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Analyzing Analgesic Effects: The impact of Bromelain versus placebo on postoperative pain in cats was evaluated, where Meperidine solution was likely used as a control analgesic, aiding in the assessment of alternative pain relief methods in veterinary medicine (Ribeiro et al., 2023).
- Data on Pharmacogenomics: A study provided data on the first report of pharmacogenomics profiling in an outpatient spine setting, likely involving Meperidine solution for understanding individual variability in drug metabolism, which is crucial for personalized medicine approaches in pain management (Cottrill et al., 2021).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup