Fontos dokumentumok
870817P
Avanti
N-palmitoylglycine
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
Glycine, N-(1-oxohexadecyl)-
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (870817P-10mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
neutral glycerides
neutral lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)NCC(O)=O
InChI
1S/C18H35NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(20)19-16-18(21)22/h2-16H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVTFEOAKFFQCCX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)