Merck
840492C
Avanti
22:6 PG
Avanti Research - A Croda Brand 840492C
Szinonimák:
1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (sodium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C50H74O10PNa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
889.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (840492C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (840492C-100mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 840492C
koncentráció
10 mg/mL (840492C-25mg)
25 mg/mL (840492C-100mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OCC(O)CO
InChI
1S/C50H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-49(53)57-45-48(46-59-61(55,56)58-44-47(52)43-51)60-50(54)42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5-8,11-14,17-20,23-26,29-32,35-38,47-48,51-52H,3-4,9-10,15-16,21-22,27-28,33-34,39-46H2,1-2H3,(H,55,56);/q;+1/p-1/b7-5-,8-6-,13-11-,14-12-,19-17-,20-18-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-,37-35-,38-36-;/t47?,48-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LUJLIUULIHKZSH-LJVBEQEHSA-M
Általános leírás
22:6 PG or 1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] is a sodium salt of glycerophospholipid, with substitution of two chains of docosahexaenic acid at the sn-1 and sn-2 positions and phospho-rac-(1-glycerol) at the sn-3 position of the glycerol backbone.
Alkalmazás
22:6 PG or 1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (sodium salt) has been used as a lipid standard to optimize the liquid chromatography mass spectroscopy (LC-MS) method conditions.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840492C-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840492C-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Mónica Narváez-Rivas et al.
Journal of chromatography. A, 1440, 123-134 (2016-03-02)
The goal of untargeted lipidomics is to have high throughput, yet comprehensive and unambiguous identification and quantification of lipids. Novel stationary phases in LC separation and new mass spectrometric instruments capable of high mass resolving power and faster scanning rate