Fontos dokumentumok
880122P
Avanti
DSPE-PEG(2000) Cyanur
Avanti Research™ - A Croda Brand 880122P, powder
Szinonimák:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[cyanur(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (880122P-10mg)
pkg of 1 × 50 mg (880122P-50mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 880122P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C/NC1=NC(Cl)=NC(Cl)=N1)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C
InChI
1S/C49H88Cl2N5O54P.25C2H4.CH4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-44(57)63-41-43(68-45(58)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)42-67-111(60,61)66-38-36-53-49(59)62-39-40-65-70-72-74-76-78-80-82-84-86-88-90-92-94-96-98-100-102-104-106-
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)