Merck
330715W
Avanti
Psychosine Quantitative Mass Spec Standard
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Galactosyl(β) sphingosine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H47NO7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
461.63
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
methanol solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (330715W-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
0.50 mg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21-,22-,23+,24+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HHJTWTPUPVQKNA-PIIMIWFASA-N
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330715W-1EA)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Adam J Guenzel et al.
Genetics in medicine : official journal of the American College of Medical Genetics (2020-02-25)
Newborn screening (NBS) for Krabbe disease (KD) is performed by measurement of galactocerebrosidase (GALC) activity as the primary test. This revealed that GALC activity has poor specificity for KD. Psychosine (PSY) was proposed as a disease marker useful to reduce