Fontos dokumentumok
Z531367
Sigma-Aldrich
Aldrich® Graham condenser
Overall H 100 mm, joint: ST/NS 14/20
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
elérhetőség
not available in EU
Teljes Ma
100 mm
Related Categories
Általános leírás
The Graham condenser has a large cooling surface area by allowing coolant to circulate around the inner coil. Condensers have a standard taper outer joint and a lower inner drip-tip joint.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)