Fontos dokumentumok
860902P
Avanti
16:0-18:0-16:0 D5 TG
Avanti Research™ - A Croda Brand 860902P, powder
Szinonimák:
1,3(d5)-dihexadecanoyl-2-octadecanoyl-glycerol
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860902P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860902P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)