Fontos dokumentumok
860811P
Avanti
12:0(2R-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860811P, powder
Szinonimák:
N-(2′-(R)-hydroxylauroyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (860811P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860811P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C30H59NO4/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17-19-20-22-24-28(33)27(26-32)31-30(35)29(34)25-23-21-18-12-10-8-6-4-2/h22,24,27-29,32-34H,3-21,23,25-26H2,1-2H3,(H,31,35)/b24-22+/t27-,28+,29+/m0/s1
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)