Fontos dokumentumok
860717P
Avanti
6-Hydroxy Sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
(2S,3R,6R,E)-2-aminooctadec-4-ene-1,3,6-triol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H37NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
315.49
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.79
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 x 1 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860717P-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3