Fontos dokumentumok
860684P
Avanti
16:1 SM (d18:1/16:1(9Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
N-palmitoleoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (860684P-5MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C39H77N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-38(42)37(36-47-48(44,45)46-35-34-41(3,4)5)40-39(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h17,19,30,32,37-38,42H,6-16,18,20-29,31,33-36H2,1-5H3,(H-,40,43,44,45)/b19-17-,32-30+/t37-,38+/m0/s1
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)