Fontos dokumentumok
860637P
Avanti
Galactosyl(β) Sphingosine-d5
Avanti Research™ - A Croda Brand 860637P, powder
Szinonimák:
D-galactosyl-β1-1′-D-erythro-sphingosine-d5
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860637P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860637P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available