Fontos dokumentumok
860597P
Avanti
C24:1 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/24:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860597P, powder
Szinonimák:
D-lactosyl-β1-1′-N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (860597P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860597P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt