Fontos dokumentumok
860501P
Avanti
C22 Ceramide (d18:1/22:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860501P, powder
Szinonimák:
N-behenoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (860501P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860501P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860501P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H79NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-40(44)41-38(37-42)39(43)35-33-31-29-27-25-23-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,35,38-39,42-43H,3-32,34,36-37H2,1-2H3,(H,41,44)/b35-33+/t38-,39+/m0/s1
Általános leírás
Alkalmazás
- as a standard to measure ceramide concentrations in muscle tissue samples using high-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC/MS2)
- as a standard for the quantitation of sphingolipid metabolites
- to study its effects on mitochondrial-to-cytosolic stress response (MCSR) induction
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)