Fontos dokumentumok
43799
N-Palmitoyl-D-sphingosine
≥98.0% (TLC)
Szinonimák:
Cer(d18:1/16:0), (2S,3R,4E)-2-(Palmitoylamino)-4-octadecene-1,3-diol, N-Hexadecanoyl-D-sphingosine, N-Palmitoyl-D-erythro-sphingosine, N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]hexadecanamide, C16 Ceramide (d18:1/16:0), C16-Ceramide
Teszt
≥98.0% (TLC)
Forma
powder or solid
összetétel
carbon content, 75.92%
hydrogen content, 12.55%
nitrogen content, 2.60%
funkcionális csoport
amide
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H67NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(37)32(31-36)35-34(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h27,29,32-33,36-37H,3-26,28,30-31H2,1-2H3,(H,35,38)/b29-27+/t32-,33+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDNKGFDKKRUKPY-TURZORIXSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?