Fontos dokumentumok
860493P
Avanti
1-deoxysphinganine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860493P, powder
Szinonimák:
1-deoxysphinganine (m18:0)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860493P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (860493P-10mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860493P
lipidtípus
bioactive lipids
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H39NO/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18(20)17(2)19/h17-18,20H,3-16,19H2,1-2H3/t17-,18+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YRYJJIXWWQLGGV-ZWKOTPCHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)