Fontos dokumentumok
860441P
Avanti
Glucosyl(α) Sphingosine (d18:1)
powder
Szinonimák:
D-glucosyl-α 1-1′-D-erythro-sphingosine
Méret kiválasztása
1 MG
99 310,00 Ft
99 310,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 MG
99 310,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H47NO7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
461.63
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
99 310,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Teszt
99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
package of 1 × 1 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Glucosyl Sphingosine is a deacylated derivative of glucosylceramide. It is a potential biomarker in Gaucher′s disease.[1]
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Nick Dekker et al.
Blood, 118(16), e118-e127 (2011-08-27)
Gaucher disease, caused by a deficiency of the lysosomal enzyme glucocerebrosidase, leads to prominent glucosylceramide accumulation in lysosomes of tissue macrophages (Gaucher cells). Here we show glucosylsphingosine, the deacylated form of glucosylceramide, to be markedly increased in plasma of symptomatic