Fontos dokumentumok
860042P
Avanti
16:0-d31-18:1 PI
1-palmitoyl-d31-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt), powder
Szinonimák:
110923
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (860042P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (860042P-500ug))
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860042P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[NH4+].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)O[C@H]1C(O)C(O)C(O)[C@@H](O)C1O)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C43H81O13P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(45)55-35(34-54-57(51,52)56-43-41(49)39(47)38(46)40(48)42(43)50)33-53-36(44)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,35,38-43,46-50H,3-16,19-34H2,1-2H3,(H,51,52);1H3/b18-17-;/t35-,
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPOZNLWSCICHRX-MPQXHUEUSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in yeast lipid profiling
- for the quantification of lipids using electrospray ionization tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS)
- for the extraction of lipids from human bronchus tissue and epithelium samples using Bligh and Dyer method and for liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)