Fontos dokumentumok
858142P
Avanti
16:0 Lyso PS
1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
Szinonimák:
1-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PS(16:0/0:0); 110723
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99% (LPS; may contain up to 15% of the 2-LPS isomer, TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (858142P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (858142P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 858142P
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C22H44NO9P.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-21(25)30-16-19(24)17-31-33(28,29)32-18-20(23)22(26)27;/h19-20,24H,2-18,23H2,1H3,(H,26,27)(H,28,29);/q;+1/p-1/t19-,20+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNVYLWFGOUZBHG-FDOHDBATSA-M
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)