Fontos dokumentumok
858144P
Avanti
18:0 Lyso PS
1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
Szinonimák:
1-octadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); 18:0 LPS; C18 LPS; PS(18:0/0:0); 110725
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99% (LPS; may contain up to 15% of the 2-LPS isomer, TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (858144P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (858144P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 858144P
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C24H48NO9P.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23(27)32-18-21(26)19-33-35(30,31)34-20-22(25)24(28)29;/h21-22,26H,2-20,25H2,1H3,(H,28,29)(H,30,31);/q;+1/p-1/t21-,22+;/m1./s1
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)