Fontos dokumentumok
855275P
Avanti
08:0 Lyso PC
1-octanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Szinonimák:
1-octanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(8:0/0:0)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (855275P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 855275P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCC)=O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZVPMBHRQDPDKEF-OAHLLOKOSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn