Fontos dokumentumok
850091P
Avanti
Liver Lyso PI
Avanti Research™ - A Croda Brand 850091P, powder
Szinonimák:
L-α-lysophosphatidylinositol (Liver, Bovine) (sodium salt)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (LPI; may contain up to 10% of the 2-LPI isomer, TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (850091P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (850091P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850091P
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]