Merck
P5766
Sigma-Aldrich
L-α-Phosphatidylinositol ammonium salt from Glycine max (soybean)
10 mg/mL in chloroform, ≥97.0%, solution
Szinonimák:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-D-myo-inositol), PI, PtdIns
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
soybean
Minőségi szint
Teszt
≥97.0%
Forma
solution
koncentráció
10 mg/mL in chloroform
funkcionális csoport
phospholipid
lipidtípus
phosphoglycerides
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[P](=O)(O[C@@H]1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)O)O)(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O.N
InChI
1S/C45H87O13P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(46)55-35-37(36-56-59(53,54)58-45-43(51)41(49)40(48)42(50)44(45)52)57-39(47)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h37,40-45,48-52H,3-36H2,1-2H3,(H,53,54);1H3/t37-,40-,41-,42+,43-
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phospholipid membrane component, precursor of inositol phosphates.
Egyéb megjegyzések
Contains primarily linoleic and palmitic acids.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Shanjin Huang et al.
Molecular biology of the cell, 17(4), 1946-1958 (2006-01-27)
The cytoskeleton is a key regulator of morphogenesis, sexual reproduction, and cellular responses to extracellular stimuli. Changes in the cellular architecture are often assumed to require actin-binding proteins as stimulus-response modulators, because many of these proteins are regulated directly by
Pei Wang et al.
Autophagy, 10(9), 1535-1548 (2014-07-06)
Autophagy, a highly conserved process conferring cytoprotection against stress, contributes to the progression of cerebral ischemia. β-arrestins are multifunctional proteins that mediate receptor desensitization and serve as important signaling scaffolds involved in numerous physiopathological processes. Here, we show that both
Alexander Wacker et al.
Frontiers in plant science, 7, 264-264 (2016-03-26)
We tested the influence of two light intensities [40 and 300 μmol PAR / (m(2)s)] on the fatty acid composition of three distinct lipid classes in four freshwater phytoplankton species. We chose species of different taxonomic classes in order to