Fontos dokumentumok
810892C
Avanti
DSPE PEG(2000)-N-Cy7
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Szinonimák:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000]-N-(Cyanine 7)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C169H305N4O55P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
3304.20
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
99% (TLC)
form
chloroform solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (
810892C-1MG)
pkg of 5 × 1 mg (
810892C-5MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
1 mg/mL (810892C-1MG)
1 mg/mL (810892C-5MG)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine-polyethylene glycol 2000 (DSPE PEG 2000) are oblate spheroids in aqueous solution. The diameter ranges from 18nm to 90nm and are effective agents for drug delivery.
Kiszerelés
5ML Clear Glass Sealed Ampule (810892C-1MG)
5ML Clear Glass Sealed Ampule (810892C-5MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Effect of the lipid chain melting transition on the stability of DSPE-PEG (2000) micelles
Kastantin M, et al.
Langmuir, 25(13), 7279-7286 (2009)