Fontos dokumentumok
800817C
Avanti
18:0-18:2 DG
1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycerol, chloroform
Szinonimák:
1-octadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol; DG(18:0/18:2(9Z,12Z)/0:0)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C39H72O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
620.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mL (800817C-10mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 800817C
koncentráció
2 mg/mL (800817C-10mg)
lipidtípus
neutral lipids
neutral glycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O([C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h12,14,18,20,37,40H,3-11,13,15-17,19,21-36H2,1-2H3/b14-12-,20-18-/t37-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJMZUFBKADIAKC-SKTOPKGQSA-N
Általános leírás
18:0-18:2 DG (diacylglycerol) is a second messenger signaling lipid in biochemical signaling and is a product of the hydrolysis of the phospholipid PIP2 (phosphatidylinositolbisphosphate) by the enzyme phospholipase C (PLC) (a membrane-bound enzyme) that, through the same reaction, produces inositol trisphosphate (IP3). It possess hydrophobic properties due to which it remains within the plasma membrane.
Biokémiai/fiziológiai hatások
DAG plays a vital role in the physiological activation of protein kinase C (PKC). The production of DAG in the membrane facilitates translocation of PKC from the cytosol to the plasma membrane. Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
Kiszerelés
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (800817C-10mg)
Tárolás és stabilitás
Diacylglycerols are conveniently stored in chloroform solutions in glass vials with PTFE-lined caps at -20°C. Under these conditions acyl migration is minimal. Avoid plastic when handling chloroform solutions.
Egyéb megjegyzések
Delivery to cells:
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Effective concentration:
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
Precaution: Since short chain Diacylglycerols mimic effects of the tumor-promoting phorbol diesters in a number of biological systems, extra care should be employed in their handling. Treatment of solutions, vessels and other articles with 1N NaOH before washing or discarding will destroy diacylglycerols.
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Specificity and Mechanism of Protein Kinase C Activation by sn-1,2-diacylglycerols.
Ganong BR, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 83, 1184-1188 (1986)
E G Lapetina et al.
The Journal of biological chemistry, 260(3), 1358-1361 (1985-02-10)
The ability of exogenous sn-1,2-diacylglycerols and analogs to function as bioregulators of protein kinase C in human platelets was investigated. The activation of protein kinase C in platelets is indicated by specific phosphorylation of a 40,000-dalton protein. Dihexanoylglycerol, dioctanoylglycerol (diC8)
J G Ebeling et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 82(3), 815-819 (1985-02-01)
Activation of cellular protein kinase C appears to be involved in the mechanism by which phorbol diesters induce differentiation of human myeloid leukemia cells (HL-60). Protein kinase C is thought to be physiologically activated by diacylglycerol derived from receptor-mediated phosphatidylinositol
R J Davis et al.
The Journal of biological chemistry, 260(3), 1562-1566 (1985-02-10)
The cell-permeable diacylglycerol, sn-1,2-dioctanoylglycerol (DiC8), is shown to mimic the effect of tumor promoting phorbol diesters on epidermal growth factor (EGF) binding and action in intact cells. DiC8 inhibited the binding of [3H]phorbol dibutyrate to A431 cell monolayers indicating that