Merck
700213P
Avanti
Allocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
5α-cholanic acid-3α,7α,12α-triol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H40O5
Molekulatömeg:
408.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
package of 1 × 5 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4([C@@H](C1)C[C@@H](CC4)O)C)C[C@@H]([C@]3([C@H]2CC[C@@H]3[C@@H](CCC(=O)O)C)C)O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14-,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700213P-5MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)