Fontos dokumentumok
300205S
Avanti
Pegylated Remote Loadable Liposome (5 mL)
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Pegylated Remote Loadable Liposome
About This Item
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
aqueous solution
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mL
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Liposomes are artificial phospholipid vesicles, used to encapsulate and stabilize the drugs and improve their pharmacological properties. PEGylated liposomes are the liposomes modified on the surface with polyethylene glycol (PEG). This PEGylation prevents adsorption of plasma proteins to the liposome surface. This blocks the recognition and uptake of liposomes by the reticoloendothelial system (RES), thereby extending the circulation time of liposomes. PEGylated liposomes (PEGlip) aids in improving the pharmacodynamic properties of therapeutic proteins. PEGlip improves passive targeting ability on tumoral tissues by a process called enhanced permeation retention effect. It enhances the therapeutic effect of the drug and reduces the toxicity of encapsulated drug. The characteristics of PEGlip depends on the PEG linked to the surface, graft density and the distance between graft sites. PEGlyation with greater PEG chains improves the blood residence time.
Kiszerelés
10 mL Clear Glass Vial with Stopper and Crimp Cap (300205S-1EA)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
PEGylation of proteins and liposomes: a powerful and flexible strategy to improve the drug delivery
Milla P, et al.
Current Drug Metabolism, 13(1), 105-119 (2012)
The use of PEGylated liposomes in the development of drug delivery applications for the treatment of hemophilia
Yatuv R, et al.
International journal of nanomedicine, 5, 581-581 (2010)