Z743807
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
HLT 10, size 10 μL, racked, sterile
Szinonimák:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile
Jellemzők
HLT 10
racked
kiszerelés
pkg of 5X960 ea
gyártó/kereskedő neve
Molecular BioProducts 3501-05
technika/technikák
PCR: suitable
méret
10 μL
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Low retention non-filter tips
- Tip′s hydrophobic inner surface facilitates accurate data.
- Hinged racks allow for easy access to the tips.
- Compatible with radioactive compounds, viscous materials, PCR reagents, and more.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)