Z326410
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, amber glass
volume 25 mL, accuracy: 0.04 mL
About This Item
Javasolt termékek
material
borosilicate glass 3.3 flask
Csatlakozó
joint ST/NS neck10/19
leírás
calibrated to contain (TC, IN)
Jellemzők
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
kiszerelés
pack of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 37404
hangerőmérési tartomány
25 mL, accuracy: 0.04 mL
kapacitás
25 mL