Fontos dokumentumok
Z659096
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer standard and booster horns
SH 70G standard horn for HD 2070
Szinonimák:
ultrasonic booster
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.74
material
titanium
gyártó/kereskedő neve
Bandelin
elérhetőség
available only in EU
Átmérő
13 mm
Általános leírás
Standard and booster horns (Ti-6AI-4V) are furnished with a thread for replaceable probes. With an exterior thread to connect various vessels.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)